Documentos Principais
Z415618
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
braço lateral C
225 mm
Descrição geral
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)