Documentos Principais
Z414379
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock on side-arm
joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiais
PTFE stopcock
Junta
joint: ST/NS24/40
diâmetro interno
14 mm
Descrição geral
Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)