About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
black gloves
butyl rubber
tamanho
XL
esterilidade
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pkg of 1 pair
fabricante/nome comercial
Best Manufacturing 878-10
C × espessura
350 mm × 0.70 mm
Características e benefícios
- Impermeable
- Resistant to water
- Great tactility and performance
- Provides permeation resistance to gases and water vapors
- Unsupported, heavy-duty, 100% butyl rubber
- Injection molded
- Smooth grip with rolled cuff
- Offers flexibility and durability
- Excellent resistance to ketones, acids, caustics, isocyanate, and gases
Informações legais
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)