Z400416
Ace pressure tubes with plunger valves and thermowells
tube capacity ~48 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE cap
borosilicate glass tube
cap (Front-Seal Plunger Valve)
clear tube
glass
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
internal thread
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8648-167
Ace Glass 8648167
capacidade do tubo
~48 mL
diâmetro do tubo × C
10.2 cm × 38.1 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Complete item consists of tube with #15 Ace-Thred, PTFE bushing with FETFE® O-ring, and plunger valve with thermowell.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400416-1EA | 4061826660140 |