Documentos Principais
Z334502
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
FR50/1S/1A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR50/1S/1A
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
89 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
One vertical central neck and one angled side neck
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)