Z334499
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
FR25/1S/1A
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR25/1S/1A
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
77 mm
capacidade
25 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z334499-1EA | 4061832830988 |