Z319198
Büchi® model B-585 distillation flask
Rotation drying flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass flask
Junta
joint ST/NS neck24/29
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 037143
capacidade
30 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with B-580 & B-585 ovens.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)