Documentos Principais
Z317608
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 100 mm
Sinônimo(s):
290804606
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais:
metal plate
D.I.:
100 mm
Materiais
metal plate
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I.
100 mm
Descrição geral
Perforated plate for vacuum desiccators.
Características e benefícios
• Complies with DIN EN 10143• Manufactured from stainless steel (1.4301, type 304)• The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator• Rust-free
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)