Key Documents
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
FF50/2S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
short
Junta
joint: ST/NS19/26
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FF 50/2S
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
50 mL
Descrição geral
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited