Documentos Principais
Z309036
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
ST7/3
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit ST 7/30
disponibilidade
not available in USA and Canada
lâmina L
76 mm
eixo P
6 mm
Descrição geral
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)