Documentos Principais
Z303488
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Sinônimo(s):
FR2L/5S/2A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS19/26
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR2L/5S/2A
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
225 mm
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
One vertical central neck and one angled side neck
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)