Z303399
Quickfit® double surface (Davies) condenser
jacket L 205 mm, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
C5/24/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Quickfit C 5/24/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
camisa C
205 mm
área da superfície
300 cm2
Descrição geral
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)