Documentos Principais
Z303313
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
CX6/33/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit CX 6/33/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Comprimento
160 mm
área da superfície
400 cm2
Descrição geral
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)