Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
FC7/23
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit FC 7/23
disponibilidade
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Comprimento
300 mm
área da superfície
200 cm2
Descrição geral
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)