Z285536
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
entrada CA/CC
115 V
Materiais
fabric
Características
CSA approved
for flask size 10 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100A MIC10
disponibilidade
not available in EU
not available in EU
Parâmetros
0-400 °C temp. range
saída
20 watts
Descrição geral
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z285536-1EA | 4061833294697 |