Documentos Principais
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 120 V AC, 15 A
Sinônimo(s):
Temperature controller, Temperature monitoring system
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
fabricante/nome comercial
Glas-Col 104APL612K
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
32-999 °F temperature (0-750 °C)
saída
1,800 watts
Descrição geral
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)