Z283320
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 60 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
fritted
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade
60 mL
tamanho de poro
10—20 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z283320-1EA | 4061832115078 |