Z268828
Safe-Lab™ Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 24/40, opening size 6-7 mm
Sinônimo(s):
thermometer holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F20309-1716
tamanho da abertura
6-7 mm
Descrição geral
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Informações legais
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z268828-1EA | 4061832257891 |