Z261025
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
liquid separation funnel, plastic separation device
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32035600
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 4300-0250
capacidade
250 mL
tamanho do fechamento
33 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261025-1EA | 4061832616452 |