Z251135
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 95 mm × 126 mm × 31 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
oblong
polystyrene
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
L × C × A
95 mm × 126 mm × 31 mm
Prato: C × L
126 mm × 95 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z251135-1PAK | 4061833578063 |