Z243663
Thermowell heating mantle
for flask size, 100 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
Sinônimo(s):
Heating apparatus, Heating mantle
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materiais
steel
Características
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 100 mL
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
0-550 °C temp. range
peso
1.5 lb
consumo de energia
140 W
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z243663-1EA | 4061833292877 |