Z232289
Filter/Washer/Degasser
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M, F
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
rótulo
CC
Junta
joint: ST/NS14/20 M, F
capacidade
100 mL
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Descrição geral
Has septum-inlet, drip-tip, and PTFE stopcocks on side-arm, female top and male bottom joint.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232289-1EA | 4061833640135 |