Z232033
Duran® beakers
capacity 3,000 mL, Tall form
Sinônimo(s):
211166805
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
A × D.E.
280 mm × 135 mm
capacidade
3,000 mL
Descrição geral
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Características e benefícios
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content• Fired-on, highly durable white ceramic
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)