Documentos Principais
Z223360
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
thermometer joint ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
Descrição geral
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)