Z219770
Single-bulb ball-tube
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)