Documentos Principais
Z189049
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Junta
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6952-56
capacidade
5,000 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)