Z180254
Michel-Miller column plug
Front seal, Nylon, thread size 50 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon
fabricante/nome comercial
Ace Glass 584622
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho da rosca
50 mm
Descrição geral
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)