Z169994
Scienceware® glove box hand-port cover
port diam. 20.3 cm, Z169943
Sinônimo(s):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art 500250008
diâmetro da porta
20.3 cm
compatibilidade
Z169943
Categorias relacionadas
Descrição geral
Use these covers to seal off any glove ports to which gloves are not attached to maintain the internal atmosphere within the glovebox. Covers are one-piece construction with a neoprene gasket for a snug fit. Use with glove ports having a 20.3 cm (8") O.D. Simply press the covers into the port opening until the flange on the cover meets the glove port.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z169994-2EA | 4061832257037 |