Z158062
Poly-jaque™ lab jack
polypropylene, plate size 6 in. × 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
Bel-Art
tamanho da placa
6 in. × 6 in.
Descrição geral
Nonsparking and nonmagnetic, corrosion-resistant. Self-lubricating with polyether-imide/PTFE bushings. Working height to 11in. Maximum static load is 15lb.
Informações legais
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z158062-1EA | 4061832256948 |
BAF182040000-1EA | 4065269235552 |