Key Documents
Z155861
Sigma-Aldrich
Graduated measures
capacity 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
Características
graduations
A × D.E.
117 mm × 95 mm
capacidade
500 mL
peso
16 oz
Descrição geral
Standard-weight, spun SS, with handle.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)