Z136808
Ace Friedrichs condenser
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 597410
Categorias relacionadas
Descrição geral
Top of condenser is modified with Ace-Thred so that inlet is removable and replaceable. Molded spiral condensing surface. Includes body, inlet tube, and bushing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)