Documentos Principais
Z136255
Tubing sizer
determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
Bel-Art
faixa de medição
1.5-16 mm
C × L × A
120 mm × 50 mm × 12 mm
Descrição geral
Determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc. For I.D., select the closest pin size; for O.D., choose closest well size.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)