Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (20)
Características
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2004-0001
diâmetro do frasco × A
34 mm × 61 mm
capacidade
30 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z130540-12EA | |
Z130540-1PAK | 4061832615516 |