Documentos Principais
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
Sinônimo(s):
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
fabricante/nome comercial
Cochranes 0072
Descrição geral
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)