Z126098
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 51 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8746-36
Comprimento
250 mm
D.E.
51 mm
tubo interno D.E.
14 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)