Documentos Principais
Z114154
Sigma-Aldrich
Wheaton open-top seals
size 11 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/red rubber septum
Características
closure type crimp seal
tamanho
11 mm
conector
closure for 11 mm crimp top vial
Descrição geral
With PTFE-faced septum.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)