Key Documents
Z103322
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom flask with septum-inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Descrição geral
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa section).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)