Documentos Principais
Z103284
Sigma-Aldrich
Storage bottles without joints
capacity 125 mL, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
125 mL
tamanho da torneira
2 mm
Descrição geral
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)