Key Documents
Z102601
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 12 L, glass stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
glass stopcock
capacidade
12 L
furo da torneira
10 mm
abertura do topo
50 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)