Z100692
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
105 mm
capacidade
500 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)