Documentos Principais
WHA99112502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 9911-2502
Parâmetros
67.5 psi pressure
Diâmetro
25 mm
área do filtro
0.65 cm2
tamanho
24.5 × 29.2 mm
peso
1.53 kg
tamanho de poro
0.22 μm
conector
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
adequação
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Características e benefícios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Informações legais
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)