WHA7184014
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z746037, membrane filters, syringe filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 142 mm
Materiais
plain white
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7184-014
Whatman Article No. 28420745 (US reference)
Diâmetro
142 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)