WHA7184005
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z746010, membrane filters, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 50 mm
Materiais
plain white
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7184-005
Whatman Article No. 28420742 (US reference)
Diâmetro
50 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)