WHA69942504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z338435, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
embalagem
pack of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6994-2504
Whatman Article No. 28420578 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)