WHA68801304
Filtros de seringa Whatman® GD/X
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z745367, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
embalagem
pk of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6880-1304
Whatman Article No. 28420525 (US reference)
Diâmetro
13 mm
volume
≤10 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA68801304 | 4061831629323 |