Key Documents
WHA1950207
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 115 mL , reservoir, diam. 70 mm
Sinônimo(s):
Z753238
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
glass microfiber
embalagem
pk of 1
fabricante/nome comercial
Whatman 1950-207
Whatman Article No. 28418634 (US reference)
capacidade
115 mL , reservoir
115 mL
Diâmetro
70 mm
diâmetro do filtro
70 mm
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)