WHA1827035
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 35 mm diam
Sinônimo(s):
Z690775, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 35 mm
Materiais
borosilicate glass membrane
circles
descrição
basis weight, 64 g/m2
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 1827-035
Whatman Article No. 28418470 (US reference)
Parâmetros
47 speed (filtration)
Diâmetro
35 mm
espessura
435 μm
tamanho de poro
1.5 μm retention
Aplicação
- Water pollution monitoring
- Air pollution monitoring
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
Características e benefícios
- High loading capacity enables efficient filtration of suspended solid
- Smooth surface: provides efficient precipitate recovery
- High loading capacity: enables processing of turbid solutions
- High-grade borosilicate glass microfiber: withstands temperatures up to 550°C
- Nominal particle retention of 1.5 µm
- Low fiber shedding
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)