WHA1825015
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 15 mm diam
Sinônimo(s):
Z752991
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filtros de microfibra de vidro Whatman® grau GF/F, circles, diam. 15 mm
Materiais
borosilicate glass
circles
descrição
GF/F grade: medium, high loading
esterilidade
non-sterile
embalagem
pk of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 1825-015
Whatman Article No. 28418437 (US reference)
Diâmetro
15 mm
espessura
0.42 mm
tamanho de poro
0.7 μm
adequação
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Devido à sua rigorosa especificação de tamanho de retenção de partículas e à composição de vidro de borossilicato puro, o filtro de microfibra de vidro Whatman Grade GF/F foi escolhido pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para uso no desenvolvimento do Procedimento de Lixiviação Característica de Toxicidade (TCLP) 1311. Continua sendo um componente destacado para a medição da composição de lixiviados de aterros sanitários
- Especificação rigorosa de retenção de partículas de 0,6-0,8 µm
- Fabricado com vidro de borossilicato puro.
Os filtros de microfibra de vidro isentos de ligantes Whatman Grade GF/F estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos, em formatos circulares e folhas. Esse filtro de fibra de vidro de borosilicato puro oferece retenção de partículas muito finas com alta capacidade de carga e taxa de vazão. Encontre a classificação de retenção de partículas e a espessura certas para a sua análise na linha de microfibras de vidro sem aglutinante da Whatman.
Características e benefícios
- DNA purification and binding
- Filtration for protein purification
- Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
- Landfill leachate toxicity testing
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)