WHA1823024
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 24 mm diam
Sinônimo(s):
Z258202, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/D, diam. 2.4 cm
Materiais
borosilicate glass
circles
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 1823-024
Whatman Article No. 28418408 (US reference)
Diâmetro
2.4 cm
espessura
0.67 mm
tamanho de poro
2.7 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fine membrane prefilter benefits
Whatman Grade GF/D from Cytiva′s business is a membrane prefilter that provides protection for membranes with fine retention. The filter can be used with Whatman Grade GF/B filters to provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Características e benefícios
- Thick filter media for increased loading capacity
- Nominal particle retention of 2.7 µm
- Can be used as a fine membrane prefilter
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)