WHA1440042
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z241237, filter papers, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1440-042
Whatman Article No. 28417988 (US reference)
Parâmetros
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
42.5 mm
espessura
210 μm
cinzas
≤0.007%
tamanho de poro
8 μm (Particle retention)
peso base
95 g/m2
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)